Learn More
4-Methylsulfonyl-2-Nitrotoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409437
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 11409437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21444.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1671-49-4 | C8H9NO4S | 215.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1671-49-4
Summenformel C8H9NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 215.22
MDL-Nummer MFCD00047808
InChI-Schlüssel OXBDLEXAVKAJFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl-2-nitrotoluene, 1-methyl-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzene, 2-nitro-4-methylsulfonyltoluene, 4-mesyl-2-nitrotoluene, 4-methanesulfonyl-1-methyl-2-nitrobenzene, methyl 3-nitro-p-tolyl sulfone, benzene, 1-methyl-4-methylsulfonyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylsulf, ksc532k5r, 4-methy-2-nitrosulfonyl toluene
PubChem CID 687125
SMILES CC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)S(C)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylsulfonyl-2-nitrotoluene
Schmelzpunkt 119°C to 122°C
Menge 10 g
IUPAC-Name 1-methyl-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzol
Formelmasse 215.22
Reinheit (%) 99%