Learn More
4-(Methylsulfonyl)anilin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15422009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15422009 25 g 25 Gramm
15432009 100 g 100 Gramm
15442009 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64697.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Eine Reihe von 4-(Methylsulfonyl)anilinderivaten wurden synthetisiert, um neue Verbindungen als potenzielle entzündungshemmende Mittel mit erwarteter Selektivität gegen COX2-Enzym zu erhalten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5470-49-5
Summenformel C7H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.21
MDL-Nummer MFCD00025353
InChI-Schlüssel XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl aniline, 4-methylsulphonyl aniline, 4-mesylaniline, 4-methanesulfonylaniline, p-methylsulfonyl aniline, benzeneamine, 4-methylsulfonyl, benzenamine, 4-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenamine, 4-methylsulphonylaniline
PubChem CID 79617
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)aniline
Schmelzpunkt 133°C to 138°C
Farbe Weiß
Dichte 1.44 g/mL
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2208425
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 4-Methansulfonylanilin
Formelmasse 171.21
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Kristallpulver