Learn More
4-(Methylsulfonyl)anilin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Eine Reihe von 4-(Methylsulfonyl)anilinderivaten wurden synthetisiert, um neue Verbindungen als potenzielle entzündungshemmende Mittel mit erwarteter Selektivität gegen COX2-Enzym zu erhalten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Methylsulfonyl)aniline |
| Schmelzpunkt | 133°C to 138°C |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1.44 g/mL |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2208425 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| IUPAC-Name | 4-methylsulfonylanilin |
| Mehr anzeigen |