Learn More
4-(Methylsulfonyl)-benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15427867 1 g 1 Gramm
15437867 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50230.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4052-30-6 | C8H8O4S | 200.208 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4052-30-6
Summenformel C8H8O4S
Molekulargewicht (g/mol) 200.208
MDL-Nummer MFCD00007564
InChI-Schlüssel AJBWNNKDUMXZLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl benzoic acid, p-methylsulfonylbenzoic acid, 4-methanesulfonyl-benzoic acid, 4-methylsulphonylbenzoic acid, 4-methylsulphonyl benzoic acid, 4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 4-methylsulfonyl, p-methylsulphonyl benzoic acid, 4-methanesulfonyl benzoic acid
PubChem CID 77670
IUPAC-Name 4-methylsulfonylbenzoesäure
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 270°C to 275°C
Menge 1 g
Formelmasse 200.21
Reinheit (%) 98%