Learn More
4-(Methylsulfonyl)phenol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576992 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10576992 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10227323 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576992 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424880025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 14763-60-1
Summenformel C7H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
MDL-Nummer MFCD00047806
InChI-Schlüssel KECCFSZFXLAGJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenol, 4-methanesulfonylphenol, 4-methanesulfonyl-phenol, 4-hydroxyphenyl methyl sulfone, 4-methylsulphonylphenol, phenol, p-methylsulfonyl, phenol, 4-methylsulfonyl, p-hydroxyphenyl methyl sulfone, p-methylsulfonyl phenol, unii-f7bif7zqj9
PubChem CID 123350
IUPAC-Name 4-Methylsulfonylphenol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)phenol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 90.0°C to 95.0°C
Farbe braun-rosa bis bronze
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4SO2CH3
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slight. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-(Methylsulfonyl)phenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
RUO– Nur für Forschungszwecke