Learn More
4-(Methylsulfonyl)phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318866 5 g 5 Gramm
11328866 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19504.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 90536-66-6 | C9H10O4S | 214.235 g/mol
4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Methylsulfonyl)phenylessigsäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in der Pharmazeutik, Agrochemie und in Farbstoffen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90536-66-6
Summenformel C9H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 214.235
MDL-Nummer MFCD00216495
InChI-Schlüssel HGGWOSYNRVOQJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenylacetic acid, 4-methylsulphonylphenylacetic acid, 2-4-methylsulfonyl phenyl acetic acid, 4-mesylphenylacetic acid, 4-methanesulfonylphenyl acetic acid, 4-methylsulfonyl phenyl acetic acid, 4-methanesulfonyl phenylacetic acid, 2-4-methanesulfonylphenyl acetic acid, 4-methylsulfonylphenylacetic acid
PubChem CID 572345
IUPAC-Name 2-(4-methylsulfonylphenyl)essigsäure
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Menge 5 g
Beilstein 2646649
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 214.24
Reinheit (%) 97%