Learn More
4-(Methylsulfonyl)phenylacetinsäure, TRC
Artikelnummer. 30480469
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480469 10 g 10 Gramm
30470197 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30480469 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32725510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90536-66-6
Summenformel C9 H10 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 214.24
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(methylsulfonyl)-, Acetic acid, [p-(methylsulfonyl)phenyl]- (7CI), (4-Methanesulfonylphenyl)acetic acid, 2-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]acetic acid, 4-(Methylsulfonyl)benzeneacetic acid, 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid, 4-Mesylphenylacetic acid
IUPAC-Name 2-(4-methylsulfonylphenyl)essigsäure
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Formelmasse 214.03