Learn More
4-(Methylsulfonylamino)Benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11454397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454397 5 g 5 Gramm
11444397 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11454397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20439.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36268-67-4
Summenformel C8H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 196.224
MDL-Nummer MFCD00204724
InChI-Schlüssel BRDHOCVMWSXEHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methanesulfonylamino benzonitrile, n-4-cyanophenyl methanesulfonamide, 4-methylsulfonylamino benzonitrile, methanesulfonamide, n-4-cyanophenyl, 4-methylsulfonyl amino benzenecarbonitrile, acmc-20amud, 4-methylsulfonyl amino benzonitrile, methanesulfonamide,n-4-cyanophenyl
PubChem CID 2734199
IUPAC-Name N-(4-cyanphenyl)methansulfonamid
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonylamino)benzonitrile
Schmelzpunkt 192°C to 196°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 196.23
Reinheit (%) 97%