Learn More
4-Methylsulfonylbenzaldehyd 95  %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10517382 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10517382 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10517382 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424900025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 €
    97.65 € / 2.5 Gramm
    Sparen 14.35 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylsulphonyl benzaldehyde
Namenshinweis 95%
CAS 5398-77-6
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 155°C to 161°C
Farbe Beige-gelb bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8O3S
MDL-Nummer MFCD00216485
Menge 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl benzaldehyde, 4-methylsulphonyl benzaldehyde, 4-methanesulfonylbenzaldehyde, 4-methanesulfonyl-benzaldehyde, 4-methylsulfonyl-benzaldehyde, 4-methylsulphonylbenzaldehyde, p-methylsulphonyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylsulfonyl, pubchem8151
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel PSVPUHBSBYJSMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C=O
IUPAC-Name 4-Methylsulfonylbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 184.22
PubChem CID 220376
Formelmasse 184.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylsulphonyl benzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.