Learn More
4-Methylsulfonylbenzylamin Hydrochlorid 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10730882 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10730882 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10730882 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424950025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Namenshinweis 95%
CAS 4393-16-2
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 269°C to 277°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H11NO2S
Strukturformel H2NH2CC6H4SO2CH3·HCl
MDL-Nummer MFCD00216491
Menge 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl benzylamine, 4-methanesulfonylphenyl methanamine, 4-methylsulfonyl phenyl methanamine, 4-methylsulfonylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methylsulfonyl, unii-61o466wzw2, 4-methanesulfonyl benzylamine, 4-methylsulfonyl benzenemethanamine, 4-methanesulfonylphenyl methylamine, 4-methanesulfonyl-benzylamine
InChI-Schlüssel VMNXLLDFGVEBLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CN
IUPAC-Name (4-methylsulfonylphenyl)methanamin
Molekulargewicht (g/mol) 185.241
PubChem CID 57421
Formelmasse 221.71
Reinheit (%) ≥94% (Acid)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle