Learn More
4-(Methylthio)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10318980 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10318980 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309830050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-96-1 | Molecular Formula: C7H9NS | Molecular Weight: 139.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-96-1
Summenformel C7H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 139.22
MDL-Nummer MFCD00007889
InChI-Schlüssel YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
PubChem CID 66038
SMILES CSC1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)aniline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Rot bis Orange
Dichte 1.1190g/mL
Siedepunkt 272.0°C to 273.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SC6H4NH2
Brechungsindex 1.6380 to 1.6400
Menge 5 g
Relative Dichte 1.119
IUPAC-Name 4-methylsulfanylanilin
Formelmasse 139.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit