Learn More
4-(Methylthio)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11351777 25 g 25 Gramm
11341777 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11351777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04950.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 104-96-1 | C7H9NS | 139.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-96-1
Summenformel C7H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 139.22
MDL-Nummer MFCD00007889
InChI-Schlüssel YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
PubChem CID 66038
IUPAC-Name 4-methylsulfanylanilin
SMILES CSC1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)aniline
Dichte 1.12
Siedepunkt 272°C to 273°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.639
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 774506
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 139.23
Reinheit (%) 98%