Learn More
4-(Methylthio)-m-Cresol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11301877 5 g 5 Gramm
11311877 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07353.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3120-74-9 | C8H10OS | 154.227 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3120-74-9
Summenformel C8H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 154.227
MDL-Nummer MFCD00045773
InChI-Schlüssel VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-methylthio phenol, 4-methylthio-m-cresol, methylthiomethylphenol, mmtp, phenol, 3-methyl-4-methylthio, 3-methyl-4-1-methylthio phenol, usaf ma-17, 4-methylthio-3-methylphenol, m-cresol, 4-methylthio, 3-methyl-4-methylsulfanyl phenol
PubChem CID 18391
ChEBI CHEBI:38681
IUPAC-Name 3-Methyl-4-Methylsulfanylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)-m-cresol
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Menge 5 g
Beilstein 1210322
Formelmasse 154.23
Reinheit (%) 97%