Learn More
4-(Methylthio)-m-Cresol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044600
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11301877 5 g 5 Gramm
11311877 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11301877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07353.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3120-74-9 | C8H10OS | 154.227 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3120-74-9
Summenformel C8H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 154.227
MDL-Nummer MFCD00045773
InChI-Schlüssel VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-methylthio phenol, 4-methylthio-m-cresol, methylthiomethylphenol, mmtp, phenol, 3-methyl-4-methylthio, 3-methyl-4-1-methylthio phenol, usaf ma-17, 4-methylthio-3-methylphenol, m-cresol, 4-methylthio, 3-methyl-4-methylsulfanyl phenol
PubChem CID 18391
ChEBI CHEBI:38681
IUPAC-Name 3-Methyl-4-Methylsulfanylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)-m-cresol
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Menge 5 g
Beilstein 1210322
Formelmasse 154.23
Reinheit (%) 97%