Learn More
4-(Methylthio)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376659
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11376659 10 g 10 Gramm
11386659 50 g 50 Gramm
11396659 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376659 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26225.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1073-72-9 | C7H8OS | 140.20 g/mol
4-(Methylthio)phenol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Methylthio)Phenol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (9.59 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073-72-9
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.20
MDL-Nummer MFCD00002351
InChI-Schlüssel QASBCTGZKABPKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenol, 4-methylmercapto phenol, phenol, 4-methylthio, p-methylthio phenol, 4-hydroxythioanisole, 4-methylmercaptophenol, p-hydroxythioanisole, 4-methylsulfanyl phenol, phenol, p-methylthio, p-hydroxyphenyl methyl sulfide
PubChem CID 14086
ChEBI CHEBI:38862
IUPAC-Name 4-Methylsulfanylphenol
SMILES CSC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)phenol
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Siedepunkt 153°C to 156°C (20 mmHg)
Geruch Stench
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 9.59g/ l.
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) 98%