Learn More
MedChemExpress 4-Methylumbelliferone
Artikelnummer. 16439026
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16439026 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16439026 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0187
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 4-Methylumbelliferone is a hyaluronic acid biosynthesis inhibitor with antitumoral and antimetastatic effects.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 176.17 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 90-33-5
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.48%
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (567.63 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Hymecromone∣ 4-MU
Menge 100 mg