Learn More
4-(Morpholin-4-sulfonyl)-benzolsulfonylchlorid, Technical Grade, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10570922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10570922 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10643793 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10071624 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10570922 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00516CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 465514-13-0
Summenformel C10H12ClNO5S2
Molekulargewicht (g/mol) 325.778
InChI-Schlüssel ZZSBUDUHESWZJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholin-4-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholinosulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonylchloride
PubChem CID 2779790
IUPAC-Name 4-Morpholin-4-ylsulfonylbenzolsulfonylchlorid
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 325.79
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch