Learn More
4-(Morpholinomethyl)Anilin, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10550423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10550423 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10517863 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10357304 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10550423 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29314CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 51013-67-3
Summenformel C11H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 192.262
InChI-Schlüssel WNYFVEFUHMDIRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 4-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-4-morpholinylmethyl, 4-4-morpholinylmethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, acmc-209krj, 4-morpholinomethyl-aniline
PubChem CID 776851
IUPAC-Name 4-(morpholin-4-ylmethyl)anilin
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Morpholinomethyl)aniline
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 95%