Learn More
4-(Morpholinomethyl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10613455 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10046242 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10444962 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613455 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29304EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 82413-63-6
Summenformel C12H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.257
MDL-Nummer MFCD05865107
InChI-Schlüssel KMAHWHPUXGNVBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl benzaldehyde, 4-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, 4-morpholinomethyl-benzaldehyde, 4-4-morpholinylmethyl benzaldehyde, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde, 4-4-carboxaldehydebenzyl morpholine, benzaldehyde,4-4-morpholinylmethyl
PubChem CID 2795498
IUPAC-Name 4-(Morpholin-4-ylmethyl)Benzaldehyd
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Morpholinomethyl)benzaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 95%