Learn More
4-(Morpholinomethyl)benzoesäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10127892
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10127892
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC29301CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 62642-62-0
Summenformel C12H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 221.256
InChI-Schlüssel QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
PubChem CID 703507
IUPAC-Name 4-(Morpholin-4-ylmethyl)Benzoesäure
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 221.25
Reinheit (%) 97%