Learn More
4-(Morpholinomethyl)benzoesäure, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 221.25 |
| Reinheit (%) | 97% |