Learn More
4-[(N-BOC)aminomethyl]anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10306934
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-[(N-BOC)aminomethyl]aniline
Schmelzpunkt 75°C to 80°C
CAS 94838-55-8
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis weiß
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Summenformel C12H18N2O2
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel NH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
MDL-Nummer MFCD03001716
Verpackung Glasflasche
Synonym 4-n-boc-aminomethyl aniline, tert-butyl 4-aminobenzylcarbamate, tert-butyl n-4-aminophenyl methyl carbamate, tert-butyl 4-aminobenzyl carbamate, 4-n-boc aminomethyl aniline, 4-aminobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 4-aminophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-4-aminophenyl methyl tert-butoxy carboxamide, butylaminobenzylcarbamate, p-bocnhch2c6h4nh2
InChI-Schlüssel UXWQXBSQQHAGMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(N)C=C1
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(4-aminophenyl)methyl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 222.29
PubChem CID 2756041
Formelmasse 222.29
Reinheit (%) 97%
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-¢(N-BOC)aminomethyl!aniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.