missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-n-Butoxybenzolboronsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Used as a reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, condensation reactions, synthesis of azobenzene-functionalized compounds. Also used for preparation of highly fluorescent diketopyrrolopyrrole derivatives, rhodium-catalyzed Suzuki-type cross-coupling and copper-catalyzed asymmetric conjugate reduction of coumarins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reaktant für Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen, Kondensationsreaktionen, Synthese von Azobenzen-funktionalisierten Verbindungen verwendet. Wird auch für die Herstellung von stark fluoreszierenden Diketopyrrolopyrrolderivaten, rhodinkatalysierter Suzuki-Kreuzkupplung und kupferkatalysierter asymmetrischer Konjugatreduktion von Kumarinen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird als Reaktant für Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen, Kondensationsreaktionen, Synthese von Azobenzen-funktionalisierten Verbindungen verwendet. Wird auch für die Herstellung von stark fluoreszierenden Diketopyrrolopyrrolderivaten, rhodinkatalysierter Suzuki-Kreuzkupplung und kupferkatalysierter asymmetrischer Konjugatreduktion von Kumarinen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-n-Butoxybenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 102°C to 104°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 194.04 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'