Learn More
4-n-Butoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447064 100 g 100 Gramm
11437064 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447064 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21506.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1498-96-0 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1498-96-0
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00002546
InChI-Schlüssel LAUFPZPAKULAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxybenzoic acid, 4-n-butoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-butoxy, benzoic acid, p-butoxy, p-butyloxybenzoic acid, 4-butoxy-benzoic acid, 4-butyloxybenzoic acid, p-n-butoxybenzoic acid, p-n-butyloxybenzoic acid, 4-n-butyloxybenzoic acid
PubChem CID 72971
IUPAC-Name 4-butoxybenzoesäure
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 146°C to 147°C (C-N)
Menge 100 g
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98%