Learn More
4-n-Heptylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478376 1 g 1 Gramm
11488376 5 g 5 Gramm
11498376 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478376 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15407.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1987-50-4 | C13H20O | 192.302 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1987-50-4
Summenformel C13H20O
Molekulargewicht (g/mol) 192.302
MDL-Nummer MFCD00041751
InChI-Schlüssel KNDDEFBFJLKPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-heptylphenol, phenol, 4-heptyl, p-heptylphenol, heptanyl-p-phenol, p-hydroxyheptylbenzene, phenol, heptyl derivs., p-n-heptylphenol, unii-i743z35dvb, phenol, heptenylated, p-heptyl phenol
PubChem CID 16143
ChEBI CHEBI:34438
IUPAC-Name 4-Heptylphenol
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Heptylphenol
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Siedepunkt 156°C (9 mmHg)
Brechungsindex 1.507
Menge 1 g
UN-Nummer UN2430
Formelmasse 192.3
Reinheit (%) ≥98%