Learn More
4-n-Hexyloxyphenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459223
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11459223 5 g 5 Gramm
11469223 25 g 25 Gramm
11479223 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11459223
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11711.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18979-55-0
Summenformel C12H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.27
MDL-Nummer MFCD00002337
InChI-Schlüssel XIIIHRLCKLSYNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexyloxyphenol, 4-hexyloxy phenol, phenol, 4-hexyloxy, 4-n-hexyloxyphenol, p-hexyloxyphenol, unii-35ims9l1fe, 35ims9l1fe, pubchem13208, acmc-1c6hg, hydroquinone monohexyl ether
PubChem CID 29354
ChEBI CHEBI:34407
IUPAC-Name 4-Hexoxyphenol
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Hexyloxyphenol
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Menge 5 g
Beilstein 473079
Formelmasse 194.28
Reinheit (%) 98%