Learn More
4-n-Hexyloxyphenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469223
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11469223
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11711.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18979-55-0
Summenformel C12H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.27
MDL-Nummer MFCD00002337
InChI-Schlüssel XIIIHRLCKLSYNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexyloxyphenol, 4-hexyloxy phenol, phenol, 4-hexyloxy, 4-n-hexyloxyphenol, p-hexyloxyphenol, unii-35ims9l1fe, 35ims9l1fe, pubchem13208, acmc-1c6hg, hydroquinone monohexyl ether
PubChem CID 29354
ChEBI CHEBI:34407
IUPAC-Name 4-Hexoxyphenol
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Hexyloxyphenol
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Menge 25 g
Beilstein 473079
Formelmasse 194.28
Reinheit (%) 98%