Learn More
4-n-Hexylresorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494244
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11494244 100 g 100 Gramm
11474244 5 g 5 Gramm
11484244 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11494244
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12552.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194.27 g/mol
4-Hexylresorcinol is an inhibitor of transglutaminase-2 in KB cells. Studies indicate that 4-Hexylresorcinol reduces DNA oxidative damage in human lymphocytes. is a substituted dihydroxybenzene used topically as an antiseptic for the treatment of minor skin infections. is a substituted phenol with bactericidal, antihelminthic and potential antineoplastic activities. The combination of 4-Hexylresorcinol and Cisplatin has been shown to inhibit tumor growth, cell growth, and KB cell viability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hexylresorcinol ist ein Inhibitor der Transglutaminase-2 in KB-Zellen. Studien weisen darauf hin, dass 4-Hexylresorcinol die oxidativen DNA-Schäden in menschlichen Lymphozyten reduziert. Ist ein substituiertes Dihydroxybenzol, das topisch als Antiseptikum zur Behandlung von kleineren Hautinfektionen verwendet wird. Ist ein substituiertes Phenol mit bakteriziden, antihelminthischen und potenziellen antineoplastischen Aktivitäten. Es hat sich gezeigt, dass die Kombination von 4-Hexylresorcinol und Cisplatin Tumorwachstum, Zellwachstum und Zellviabilität im KB-Bereich hemmt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 0.05 G/100 ml (18 °C)
Hinweise
Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.  Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 136-77-6
Summenformel C12H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.27
MDL-Nummer MFCD00002284
InChI-Schlüssel WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
PubChem CID 3610
IUPAC-Name 4-Hexylbenzol-1,3-diol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-n-Hexylresorcinol
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Siedepunkt 333°C to 335°C
Flammpunkt >100°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 2048312
Merck Index 14,4712
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 0.05g/100 mL (18°C)
Formelmasse 194.27
Reinheit (%) 99%