Learn More
4-(N-Maleimido)Benzyl-Alpha-Trimethylammoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30479906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479906 10 mg 10 Milligramm
30476179 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30479906 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM13500010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34696-66-7
Summenformel C14 H17 N2 O2 . I
Molekulargewicht (g/mol) 372.2
IUPAC-Name [4-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)phenyl]Methyl-Trimethylazanium; Jodid
SMILES [I-].C[N+](C)(C)Cc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(N-Maleimido)benzyl-a-trimethylammonium Iodide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H17N2O2.HI/c1-16(2,3)10-11-4-6-12(7-5-11)15-13(17)8-9-14(15)18;/h4-9H,10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 372.0335