Learn More
4-n-Nonylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487477 1 g 1 Gramm
11497477 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11487477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15609.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 104-40-5 | C15H24O | 220.356 g/mol
4-n-Nonylphenol is used in manufacturing antioxidants, lubricating oil additives, laundry and dish detergents, emulsifiers, and solubilizers. Also be used to produce tris(4-nonyl-phenyl) phosphite (TNPP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-n-Nonylphenol wird in der Herstellung von Antioxidantien, Schmieröladditiven, Wäsche- und Geschirrspülmitteln, Emulgatoren und Lösungsmitteln verwendet. Wird auch zur Herstellung von Tris(4-nonyl-phenyl)-Phosphit (TNPP) verwendet.
Löslichkeit
Sparsam löslich (0.020 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-40-5
Summenformel C15H24O
Molekulargewicht (g/mol) 220.356
MDL-Nummer MFCD00002396
InChI-Schlüssel IGFHQQFPSIBGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-nonylphenol, p-nonylphenol, phenol, 4-nonyl, para-nonylphenol, p-n-nonylphenol, phenol, nonyl, phenol, p-nonyl, nonylphenol mixed, phenol, nonyl derivs., 4-nonyl phenol
PubChem CID 1752
ChEBI CHEBI:34440
IUPAC-Name 4-Nonylphenol
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Nonylphenol
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Dichte 0.937
Siedepunkt 127°C to 130°C (27 mmHg)
Flammpunkt 150°C (302°F)
Brechungsindex 1.511
Menge 1 g
UN-Nummer UN2430
Beilstein 2047450
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (0.020g/L) at 25°C.
Formelmasse 220.36
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Nonylphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Nonylphenol