Learn More
4-n-Nonylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497477 5 g -
11487477 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15609.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-40-5 | C15H24O | 220.356 g/mol
4-n-Nonylphenol is used in manufacturing antioxidants, lubricating oil additives, laundry and dish detergents, emulsifiers, and solubilizers. Also be used to produce tris(4-nonyl-phenyl) phosphite (TNPP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-n-Nonylphenol wird in der Herstellung von Antioxidantien, Schmieröladditiven, Wäsche- und Geschirrspülmitteln, Emulgatoren und Lösungsmitteln verwendet. Wird auch zur Herstellung von Tris(4-nonyl-phenyl)-Phosphit (TNPP) verwendet.
Löslichkeit
Sparsam löslich (0.020 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-40-5
Summenformel C15H24O
Molekulargewicht (g/mol) 220.356
MDL-Nummer MFCD00002396
InChI-Schlüssel IGFHQQFPSIBGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-nonylphenol, p-nonylphenol, phenol, 4-nonyl, para-nonylphenol, p-n-nonylphenol, phenol, nonyl, phenol, p-nonyl, nonylphenol mixed, phenol, nonyl derivs., 4-nonyl phenol
PubChem CID 1752
ChEBI CHEBI:34440
IUPAC-Name 4-Nonylphenol
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Nonylphenol
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Dichte 0.937
Siedepunkt 127°C to 130°C (27 mmHg)
Flammpunkt 150°C (302°F)
Brechungsindex 1.511
Menge 5 g
UN-Nummer UN2430
Beilstein 2047450
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (0.020g/L) at 25°C.
Formelmasse 220.36
Reinheit (%) ≥98%