Learn More
4-(n-Octyloxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11408387
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11408387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18460.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3780-50-5
Summenformel C14H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.328
MDL-Nummer MFCD00045779
InChI-Schlüssel HFRUPPHPJRZOCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-octyloxy phenol, 4-n-octyloxy phenol, 4-n-octyloxyphenol, phenol, 4-octyloxy, 4-octyloxyphenol, p-octyloxyphenol, p-octyloxy phenol, 4-n-octoxyphenol, pubchem13211, acmc-209ivj
PubChem CID 77412
IUPAC-Name 4-Octoxyphenol
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(n-Octyloxy)phenol
Schmelzpunkt 80°C
Menge 5 g
Formelmasse 222.33
Reinheit (%) 98%