Learn More
4'-n-Octyloxybiphenyl-4-Carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465846 5 g 5 Gramm
11455846 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22216.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59748-18-4 | C21H26O3 | 326.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59748-18-4
Summenformel C21H26O3
Molekulargewicht (g/mol) 326.44
MDL-Nummer MFCD00192369
InChI-Schlüssel YNBBQLUKHHSKPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-octyloxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-octyloxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-n-octyloxybiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-octyloxy biphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-octyloxyphenyl benzoic acid, 4-4-octoxyphenyl benzoic acid, 4-4-octyloxy phenyl benzoic acid, 4-octyloxybiphenyl-4'carboxylic acid
PubChem CID 2802556
IUPAC-Name 4'-(octyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid
Menge 5 g
Formelmasse 326.44
Reinheit (%) 99%