Learn More
4-n-Octylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471340 5 g 5 Gramm
11461340 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471340 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26396.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1806-26-4 | C14H22O | 206.33 g/mol
4-n-Octylphenol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-n-Octylphenol ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1806-26-4
Summenformel C14H22O
Molekulargewicht (g/mol) 206.33
MDL-Nummer MFCD00036134
InChI-Schlüssel NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-octylphenol, phenol, 4-octyl, p-octylphenol, phenol, p-octyl, 1-p-hydroxyphenyl octane, para-octylphenol, unii-7df2b8lh3p, 4-octyl-phenol, 7df2b8lh3p, phenol, octenylated
PubChem CID 15730
ChEBI CHEBI:34432
IUPAC-Name 4-Octylphenol
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Octylphenol
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Dichte 0.961
Siedepunkt 150°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2430
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 206.32
Reinheit (%) 99%