Learn More
4-n-Pentylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440003 25 g 25 Gramm
11430003 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12086.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26311-45-5 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26311-45-5
Summenformel C12H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.258
MDL-Nummer MFCD00002572
InChI-Schlüssel CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
PubChem CID 33479
IUPAC-Name 4-Pentylbenzoesäure
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Pentylbenzoic acid
Menge 25 g
Beilstein 2044798
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 99%