Learn More
4-n-Propoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451497 25 g 25 Gramm
11441497 5 g 5 Gramm
11461497 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24958.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5438-19-7 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5438-19-7
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
MDL-Nummer MFCD00013989
InChI-Schlüssel GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-propoxybenzoic acid, 4-n-propoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-propoxy, 4-n-propyloxybenzoic acid, 4-propoxy-benzoic acid, benzoic acid, p-propoxy, p-propyloxybenzoic acid, pubchem2681, 4-propoxy benzoic acid, p-carboxyphenoxy propane
PubChem CID 138500
IUPAC-Name 4-propoxybenzoesäure
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Propoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 145°bis 147 °C
Menge 25 g
Beilstein 2208387
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 98%