Learn More
4-n-Propoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11405926 25 g 25 Gramm
11495916 5 g 5 Gramm
11415926 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22266.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 18979-50-5 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18979-50-5
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.193
MDL-Nummer MFCD00002335
InChI-Schlüssel KIIIPQXXLVCCQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-propoxy, 4-n-propoxyphenol, p-propoxyphenol, phenol, p-propoxy, hydroquinone monopropyl ether, p-propoxy phenol, 4-propyloxyphenol, 4-propoxy-phenol, pubchem13204, para-propoxyphenol
PubChem CID 29352
IUPAC-Name 4-Propoxyphenol
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Propoxyphenol
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%