Learn More
4-n-Propylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428256
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11428256
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15342.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 645-56-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-56-7
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00002395
InChI-Schlüssel KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
PubChem CID 12580
ChEBI CHEBI:34434
IUPAC-Name 4-Propylphenol
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Propylphenol
Schmelzpunkt 20°C to 22°C
Dichte 0.983
Siedepunkt 232°C
Flammpunkt 106°C (222°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 5 g
UN-Nummer UN3145
Beilstein 1363429
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 98%