Learn More
4-Nitro-2-(trifluormethyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372987 1 g 1 Gramm
11382987 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11372987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16318.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 320-47-8 | C8H3F3N2O2 | 216.119 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320-47-8
Summenformel C8H3F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 216.119
MDL-Nummer MFCD01075729
InChI-Schlüssel AGKQJEFSEQHGTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-5-nitrobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzonitrile, benzonitrile, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4821, acmc-1ctuy, buttpark 91\04-59, 4-cyano-3-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 2775783
IUPAC-Name 4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2281014
Formelmasse 216.12
Reinheit (%) 98%