Learn More
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444874
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11444874 1 g 1 Gramm
11454874 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11444874
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13798.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 393-11-3 | C7H5F3N2O2 | 206.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 393-11-3
Summenformel C7H5F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.12
MDL-Nummer MFCD00014717
InChI-Schlüssel UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-6-nitrobenzotrifluoride, benzenamine, 4-nitro-3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-nitroaniline, 2-nitro-5-amino benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-nitroanilide, flu-1, 3-amino-6-nitro benzotrifluoride
PubChem CID 94955
IUPAC-Name 4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin
SMILES NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2650702
Formelmasse 206.13
Reinheit (%) 98%