Learn More
4-Nitro-3-(Trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398045 1 g 1 Gramm
11308055 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11398045 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08228.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 88-30-2 | C7H4F3NO3 | 207.108 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-30-2
Summenformel C7H4F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.108
MDL-Nummer MFCD00014714
InChI-Schlüssel ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-3-trifluoromethyl phenol, lamprecide, lamprecid, 5-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride, dowlap f, 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol, phenol, 4-nitro-3-trifluoromethyl, usaf ma-6, caswell no. 890, tfm piscicide
PubChem CID 6931
IUPAC-Name 4-Nitro-3-(Trifluormethyl)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Siedepunkt 135°C to 138°C (0.01 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2053698
Merck Index 14,9253
Formelmasse 207.11
Reinheit (%) 97%