Learn More
4-Nitro-D-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029491
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15423577 250 mg 250 Milligramm
11411570 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15423577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26959.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56613-61-7
Summenformel C9H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 210.19
MDL-Nummer MFCD00066016
InChI-Schlüssel GTVVZTAFGPQSPC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-nitro-d-phenylalanine, h-d-phe 4-no2-oh, p-nitro-d-phenylalanine, 2r-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-nitro, r-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, d-4-nitrophe, ambotzhaa1044, pubchem13021, d-4-nitro phenylalanine
PubChem CID 679497
IUPAC-Name 2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-D-phenylalanine
Menge 250 mg
Formelmasse 210.19
Reinheit (%) 98%