Learn More
4-Nitro-L-Phenylalanin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 210.19 |
| Reinheit (%) | 97% |