Learn More
4'-Nitroacetanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11410014
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11410014 5 g 5 Gramm
11420014 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11410014 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13539.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Add to basket
CAS: 104-04-1 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-04-1
Summenformel C8H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.163
MDL-Nummer MFCD00007303
InChI-Schlüssel NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
PubChem CID 7691
IUPAC-Name N-(Trimethylsilyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material 4'-Nitroacetanilide
Schmelzpunkt 215°C to 217°C
Menge 5 g
Beilstein 2211962
Merck Index 14,6581
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Nitroacetanilide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4'-Nitroacetanilide