Learn More
4‚-Nitroacetanilid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10249650 25 g Glasflasche 25 Gramm
10005670 100 g Glasflasche 100 Gramm
10668904 500 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10249650 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 415750250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-04-1 | C8H8N2O3 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-04-1
Summenformel C8H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00007303
InChI-Schlüssel NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
PubChem CID 7691
IUPAC-Name N-(Trimethylsilyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4′-Nitroacetanilide
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 213°C to 216°C
Farbe Brown-Grün oder Grün-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(O)NHC6H4NO2
Menge 25 g
Merck Index 15, 6667
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.2g/L (25°C)
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Nitroacetanilide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.