Learn More
4-Nitroanisol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-172242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10745021 5 g Glasflasche 5 Gramm
10041540 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745021 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 147020050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 100-17-4 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-17-4
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00007327
InChI-Schlüssel BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
PubChem CID 7485
ChEBI CHEBI:1911
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-Nitrobenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitroanisole
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 51.0°C to 53.0°C
Farbe Braun bis Grün
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 260.0°C
Flammpunkt 130°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4OCH3
Menge 5 g
Beilstein 06, 230
Merck Index 15, 6671
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.468g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitroanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.