Learn More
4-Nitrobenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454773 500 g 500 Gramm
11434773 25 g 25 Gramm
11444773 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454773 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11655.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 555-16-8 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
4-Nitrobenzaldehyde is used in the preparation of homoallylic alcohols. It is also involved in the development and evaluation of a series of tripeptide organocatalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrobenzaldehyd wird zur Herstellung von homoallylischen Alkoholen verwendet. Es ist auch an der Entwicklung und Bewertung einer Reihe von Tripeptid-Organokatalysatoren beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Benzol, Eisessigsäure. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-16-8
Summenformel C7H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
MDL-Nummer MFCD00007346
InChI-Schlüssel BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
PubChem CID 541
ChEBI CHEBI:66926
IUPAC-Name 4-Nitrobenzaldehyd
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 104°C to 106°C
Menge 500 g
Beilstein 386796
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6587
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,benzene,glacial acetic acid. Slightly soluble in ether.
Formelmasse 151.12
Reinheit (%) 99%