Learn More
4-Nitrobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427786 250 g 250 Gramm
11417786 1000 g 1000 Gramm
11437786 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14738.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62-23-7 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
4-Nitrobenzoic acid used as an intermediate for bulk drugs especially in the manufacturing of folic acid and in the manufacturing of PABA, DABA & dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrobenzoesäure wird als Zwischenprodukt für Schüttgüter verwendet, insbesondere bei der Herstellung von Folsäure und bei der Herstellung von PABA, DABA & Farbstoff.
Löslichkeit
Sehr schwer löslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-23-7
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00007352
InChI-Schlüssel OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzoic acid, p-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro, nitrodracylic acid, 4-nitrodracylic acid, 1-carboxy-4-nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro, p-nitrobenzoicacid, p-nitrobenzenecarboxylic acid, kyselina p-nitrobenzoova
PubChem CID 6108
ChEBI CHEBI:262350
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 239°C to 241°C
Dichte 1.61
Menge 250 g
Beilstein 973593
Merck Index 14,6589
Löslichkeitsinformationen Very slightly soluble in cold water.
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 99%