Learn More
4-Nitrobenzylbromid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492268 25 g -
11402278 100 g 100 Gramm
11412278 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15236.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-11-8 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
4-Nitrobenzyl bromide is used in the synthesis of di and tri-substituted azoles. It is also used in the preparation of N6-Benzyladenosine-5’-uronamides as selective A3 adenosine agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrobenzylbromid wird bei der Synthese von di- und trisubstituierten Azolen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von N6-Benzyladenosin-5'-uronamiden als selektiver A3-Adenosin-Agonist verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser. Löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aminen, Basen und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-11-8
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.03
MDL-Nummer MFCD00007373
InChI-Schlüssel VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl bromide, nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-nitro, p-bromomethyl nitrobenzene, 4-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-p-nitrotoluene, 4-nitrobenzylbromide
PubChem CID 66011
ChEBI CHEBI:62822
IUPAC-Name 1-(Bromethyl)-4-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzyl bromide
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 742796
Löslichkeitsinformationen It hydrolyzes in water. Soluble in alcohol and ether.
Formelmasse 216.04
Reinheit (%) ≥97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.