missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitronaphthalen-1-ol, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31102503
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31102503 5 g
31092399 25 g
31101376 100 g
31099018 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31102503 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD126425g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Nitronaphthalen-1-ol
CAS 605-62-9
Summenformel C10H7NO3
MDL-Nummer MFCD02179392
Menge 5 g
SMILES OC1=C2C=CC=CC2=C([N+]([O-])=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.